Stampa…
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110893-1G OR110893-5G OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA 161 EUR
APOSOR110893-1G APOSOR110893-5G APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02325626
CAS Number: 169773-94-8