Stampa…
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 118 EUR
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₆
Peso molecolare: 267,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266189
CAS Number: 118509-96-9