3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR110891-1G
OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA
0
EUR
APOSOR110891-1G
APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formula:
C₁₂H₁₉N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06804545 CAS Number: 198281-55-9 |