Stampa…
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110886-1G OR110886-5G
APOSOR110886-1GEA 118 EUR
APOSOR110886-1G APOSOR110886-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Peso molecolare: 253,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04358395
CAS Number: 4770-70-1