(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Punto di fusione: 196…199 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00664645 CAS Number: 39221-42-6 |