Stampa…
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110882-1G OR110882-5G
APOSOR110882-1GEA 81.5 EUR
APOSOR110882-1G APOSOR110882-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04353248
CAS Number: 950252-65-0