Stampa…
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 234 EUR
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇N₃O₃S
Peso molecolare: 237,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04085897
CAS Number: 591761-80-7