Stampa…
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110880-1G OR110880-250MG OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA 350 EUR
APOSOR110880-1G APOSOR110880-250MG APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
Peso molecolare: 239,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26939170
CAS Number: 871708-37-1