Stampa…
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110878-1G OR110878-5G OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA 234 EUR
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅NOS
Peso molecolare: 139,175 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24052834
CAS Number: 57059-18-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III