5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110861-1G
OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA
314
EUR
APOSOR110861-1G
APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Formula:
C₇H₄N₂O₆ Peso molecolare: 212,116 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973596 CAS Number: 7748-59-6 |