Stampa…
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110853-1G OR110853-5G
APOSOR110853-1GEA 292 EUR
APOSOR110853-1G APOSOR110853-5G
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21195365
CAS Number: 162269-90-1