Stampa…
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 198 EUR
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formula: C₇H₈BrNO₃
Peso molecolare: 234,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16104416
CAS Number: 179055-22-2