Stampa…
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110849-1G OR110849-5G
APOSOR110849-1GEA 157 EUR
APOSOR110849-1G APOSOR110849-5G
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄BrClO₄
Punto di fusione: 236…238 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03406937
CAS Number: 213749-64-5