Stampa…
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR110847-1G OR110847-5G OR110847-10G
APOSOR110847-1GEA 176 EUR
APOSOR110847-1G APOSOR110847-5G APOSOR110847-10G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Formula: C₁₂H₁₇BrO₃
Peso molecolare: 289,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18848576
CAS Number: 253429-15-1