Stampa…
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110844-1G OR110844-250MG
APOSOR110844-1GEA 32.1 EUR
APOSOR110844-1G APOSOR110844-250MG
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412636
CAS Number: 113511-45-8