Stampa…
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110842-1G OR110842-250MG
APOSOR110842-1GEA 72.7 EUR
APOSOR110842-1G APOSOR110842-250MG
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09030793
CAS Number: 410547-37-4