Stampa…
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110837-1G OR110837-250MG OR110837-5G
APOSOR110837-1GEA 524 EUR
APOSOR110837-1G APOSOR110837-250MG APOSOR110837-5G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₉BrN₂O
Peso molecolare: 229,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619606
CAS Number: 1379302-91-6