Stampa…
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110836-1G OR110836-250MG OR110836-5G
APOSOR110836-1GEA 17.6 EUR
APOSOR110836-1G APOSOR110836-250MG APOSOR110836-5G
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619604
CAS Number: 64169-75-1