4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110812-1G
OR110812-250MG
APOSOR110812-1GEA
429
EUR
APOSOR110812-1G
APOSOR110812-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula:
C₉H₈ClN₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074541 CAS Number: 1355171-14-0 |