Stampa…
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 524 EUR
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 269,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370023
CAS Number: 1355170-90-9