Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrN₂O₂ Punto di fusione: 256…259 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22421935 CAS Number: 1354756-19-6 |