Stampa…
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110782-1G OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA 0 EUR
APOSOR110782-1G APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Formula: C₁₂H₇N₃S
Peso molecolare: 225,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062346
CAS Number: 118001-67-5