Stampa…
5-(1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)-3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110778-1G OR110778-5G
APOSOR110778-1GEA 280 EUR
APOSOR110778-1G APOSOR110778-5G
5-(1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)-3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)-3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂OS
Peso molecolare: 242,725 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23159170
CAS Number: 1427460-38-5