Stampa…
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 350 EUR
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 225,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406824
CAS Number: 845546-26-1