Stampa…
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 149 EUR
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311955
CAS Number: 78251-53-3
UN: 3261
ADR: 8,III