Stampa…
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110773-1G OR110773-5G
APOSOR110773-1GEA 108 EUR
APOSOR110773-1G APOSOR110773-5G
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₈O₂S₂
Peso molecolare: 212,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06803452
CAS Number: 201004-08-2