Stampa…
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxylic acid, 8-Carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR110753-1G OR110753-500MG
APOSOR110753-1GEA 326 EUR
APOSOR110753-1G APOSOR110753-500MG
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄
Peso molecolare: 207,183 g/mol
Punto di fusione: 207…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756239
CAS Number: 141762-02-9