Stampa…
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110749-1G OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA 230 EUR
APOSOR110749-1G APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 255,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756244
CAS Number: 1227954-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III