Stampa…
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 126 EUR
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₄ClNO₃
Peso molecolare: 243,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09673384
CAS Number: 928713-27-3