Stampa…
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110738-1G OR110738-5G
APOSOR110738-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110738-1G APOSOR110738-5G
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03830209
CAS Number: 31366-85-5