Stampa…
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110704-1G OR110704-250MG OR110704-5G
APOSOR110704-1GEA 292 EUR
APOSOR110704-1G APOSOR110704-250MG APOSOR110704-5G
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₄O
Peso molecolare: 242,705 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13533113
CAS Number: 1197574-90-5