Stampa…
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)pyrimidine, 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)-1,3-diazine
OR110703-1G OR110703-10G OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110703-1G APOSOR110703-10G APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₅H₇ClN₄
Peso molecolare: 158.589 g/mol
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091108
CAS Number: 1005-37-4