Stampa…
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017267
CAS Number: 16357-44-1