Stampa…
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110700-1G OR110700-250MG OR110700-5G
APOSOR110700-1GEA 187 EUR
APOSOR110700-1G APOSOR110700-250MG APOSOR110700-5G
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formula: C₄H₈N₄S
Peso molecolare: 144,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18805199
CAS Number: 79010-42-7