Stampa…
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 288 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505356
CAS Number: 167626-55-3