Stampa…
2-Amino-5-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxyaniline, 2-Hydroxy-p-anisidine
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 136 EUR
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03840435
CAS Number: 40925-70-0