Stampa…
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 129 EUR
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₄O₂
Peso molecolare: 298,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180918
CAS Number: 499771-07-2