Stampa…
3',4'-Dichlorovalerophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11069-1G OR11069-5G OR11069-10G
APOSOR11069-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11069-1G APOSOR11069-5G APOSOR11069-10G
3',4'-Dichlorovalerophenone
3',4'-Dichlorovalerophenone
Formula: C₁₁H₁₂Cl₂O
Punto di fusione: 40…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445511
CAS Number: 68120-72-9