Stampa…
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 326 EUR
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Peso molecolare: 278,691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829023
CAS Number: 246862-63-5