Stampa…
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110686-1G OR110686-5G
APOSOR110686-1GEA 112 EUR
APOSOR110686-1G APOSOR110686-5G
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664423
CAS Number: 145259-49-0