Stampa…
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 210 EUR
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₂H₁₀N₂S
Peso molecolare: 214,286 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602387
CAS Number: 1427460-28-3