Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₆O₄S₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00067988 CAS Number: 152487-69-9 |