Stampa…
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 149 EUR
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₄
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173358
CAS Number: 101937-44-4