Stampa…
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR110662-1G OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA 234 EUR
APOSOR110662-1G APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
Peso molecolare: 229,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20037419
CAS Number: 856068-76-3