Stampa…
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dibromo-6-(tert-butyl)phenol
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 187 EUR
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₂Br₂O
Peso molecolare: 308,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463268
CAS Number: 15460-12-5