Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110659-1G
OR110659-5G
OR110659-250MG
APOSOR110659-1GEA
187
EUR
APOSOR110659-1G
APOSOR110659-5G
APOSOR110659-250MG
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₆BrClO₄ Peso molecolare: 317,52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19442765 CAS Number: 1427460-59-0 |