Stampa…
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 234 EUR
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₆
Peso molecolare: 339,344 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442758
CAS Number: 1198093-70-7