Stampa…
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 464 EUR
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18804164
CAS Number: 1427460-41-0