5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110640-10G
OR110640-1G
OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA
408
EUR
APOSOR110640-10G
APOSOR110640-1G
APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formula:
C₅H₇NO₂S₂ Peso molecolare: 177,245 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08444612 CAS Number: 53595-69-0 |