Stampa…
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110633-1G OR110633-10G OR110633-5G
APOSOR110633-1GEA 0 EUR
APOSOR110633-1G APOSOR110633-10G APOSOR110633-5G
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
Peso molecolare: 196,266 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06662279
CAS Number: 19282-44-1